Drukuj
DL-tryptofan 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
172110250 172111000
ACRO172110250EA 292 PLN
ACRO172110250 ACRO172111000
DL-tryptofan 98%
DL-tryptofan
Formuła: C₁₁H₁₂N₂O₂
Temp. topnienia: 289…290 °C
Gęstość: 1,349 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00064339
Numer CAS: 54-12-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-194-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.8 % (105°C, 3 h) (Vacuum)
Solubility (1 % in 1 M HCl) Clear to slightly hazy colorles to yellow
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Other amino acids (TLC) Not detected