N-Acetylo-DL-tryptofan, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., extra_pure BiopharmaceuticalProduction Endotoxins_low, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonim:
Ac-DL-Trp-OH, Nα-Acetylo-DL-tryptofan
1.12488.1000
1.12488.9025
1.12488.1000EA
0
PLN
1.12488.1000
1.12488.9025
N-Acetylo-DL-tryptofan, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., extra_pure BiopharmaceuticalProduction Endotoxins_low, SAFC®
N-Acetylo-DL-tryptofan
N-Acetyl-DL-tryptophan is suitable for biopharmaceutical production.
Formuła:
C₁₃H₁₄N₂O₃ MW: 246.27 g/mol Temp. topnienia: 205…206 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005644 Numer CAS: 87-32-1 Numer WE (dawny EINECS): 201-739-3 |