(±)-2-Metylopentano-2,4-diol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(±)-Glikol heksylenowy
L03187.AE
L03187.AP
L03187.0F
L03187.AEEA
193
PLN
L03187.AE
L03187.AP
L03187.0F
(±)-2-Metylopentano-2,4-diol ≥98%
(±)-2-Metylopentano-2,4-diol
Purity: 98%
CAS No.: 107-41-5
Molecular Formula: C6H14O2
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4270
Odour: Weak
Melting Point: -40°
Boiling Point: 197°
Beilstein Reference: 1098298
Merck Reference: 14,4710
MDL No.: MFCD00004547
Formuła:
C₆H₁₄O₂ Temp. Wrzenia: 197 °C Temp. topnienia: –40 °C Gęstość: 0,922 Temp. Zapłonu: 93 °C (199 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004547 Numer CAS: 107-41-5 Numer WE (dawny EINECS): 203-489-0 Klasyfikacja Merck : 14,4710 |