Drukuj
(±)-2-Metylopentano-2,4-diol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (±)-Glikol heksylenowy
150340010 150340025 150340250
ACRO150340010EA 203 PLN
ACRO150340010 ACRO150340025 ACRO150340250
(±)-2-Metylopentano-2,4-diol 99%
(±)-2-Metylopentano-2,4-diol
Formuła: C₆H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 197 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –40 °C
Gęstość: 0,922 g/cm³
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004547
Numer CAS: 107-41-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-489-0
Klasyfikacja Merck : 13,04730
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA