Drukuj
(±)-4-Metylo-2-pentanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: (±)-Metyloizobutylokarbinol
M-Clarity™ quality level = MQ200
109916-100ML 109916-1L
SIAL109916-100MLEA 168 PLN
SIAL109916-100ML SIAL109916-1L
(±)-4-Metylo-2-pentanol, Sigma-Aldrich®
(±)-4-Metylo-2-pentanol
Formuła: C₆H₁₄O
Temp. Wrzenia: 132 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –90 °C
Gęstość: 0,8093 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004550
Numer CAS: 108-11-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-551-7
Jednostka: 2053
ADR: 3,III