(±)-4-Metylo-2-pentanol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(±)-Metyloizobutylokarbinol
A13435.AP
A13435.0F
A13435.APEA
192
PLN
A13435.AP
A13435.0F
(±)-4-Metylo-2-pentanol ≥99%
(±)-4-Metylo-2-pentanol
Purity: 99%
CAS No.: 108-11-2
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 41°(105°F)
Refractive Index: 1.4110
Odour: Slightly sweetish
Melting Point: -90°
Boiling Point: 131-133°
Beilstein Reference: 1098268
UN No.: 2053
MDL No.: MFCD00004550
Formuła:
C₆H₁₄O MW: 102.18 g/mol Temp. Wrzenia: 131…133 °C Temp. topnienia: –90 °C Gęstość: 0.806 Temp. Zapłonu: 41 °C (105 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004550 Numer CAS: 108-11-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-551-7 Jednostka: 2053 ADR: 3 III |