Drukuj
(±)-4-Metylo-2-pentanol 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (±)-Metyloizobutylokarbinol
149380010 149380025 149380050 149385000 149380100
ACRO149380010EA 208 PLN
ACRO149380010 ACRO149380025 ACRO149380050 ACRO149385000 ACRO149380100
(±)-4-Metylo-2-pentanol 99+%
(±)-4-Metylo-2-pentanol
Formuła: C₆H₁₄O
MW: 102.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 132 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –90 °C
Gęstość: 0.8 g/cm³
Temp. Zapłonu: 41 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004550
Numer CAS: 108-11-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-551-7
Jednostka: 2053
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +28° to +32° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)