Drukuj
(±)-3-Metylo-2-butanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: DL-3-Methyl-2-butanol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W370304-100G W370304-1KG W370304-SAMPLE
SIALW370304-100GEA 416 PLN
SIALW370304-100G SIALW370304-1KG SIALW370304-SAMPLE
(±)-3-Metylo-2-butanol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Metylo-2-butanol
Formuła: C₅H₁₂O
MW: 88.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 112
Temp. topnienia: –117 °C
Gęstość: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 26
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004527
Numer CAS: 598-75-4
Numer WE (dawny EINECS): 209-950-2
Jednostka: 1105
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 12,06110