(±)-3-Metylo-2-butanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
DL-3-Methyl-2-butanol
L05347.14
L05347.22
L05347.14EA
233
PLN
L05347.14
L05347.22
(±)-3-Metylo-2-butanol ≥98%
(±)-3-Metylo-2-butanol
Purity: 98%
CAS No.: 598-75-4
Molecular Formula: C5H12O
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.4090
Boiling Point: 112°
Beilstein Reference: 1718800
Merck Reference: 14,6031
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00004527
Formuła:
C₅H₁₂O MW: 88.15 g/mol Temp. Wrzenia: 112 °C Temp. topnienia: –117 °C Gęstość: 0.818 Temp. Zapłonu: 26 °C (78 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004527 Numer CAS: 598-75-4 Numer WE (dawny EINECS): 209-950-2 Jednostka: 1105 Klasyfikacja Merck : 12,06110 |