Drukuj
(±)-3-Metylo-2-butanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: DL-3-Methyl-2-butanol
149930250 149931000 149935000
ACRO149930250EA 142 PLN
ACRO149930250 ACRO149931000 ACRO149935000
(±)-3-Metylo-2-butanol 98%
(±)-3-Metylo-2-butanol
Formuła: C₅H₁₂O
MW: 88.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 112 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: -117
Gęstość: 0.81 g/cm³
Temp. Zapłonu: 39 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004527
Numer CAS: 598-75-4
Numer WE (dawny EINECS): 209-950-2
Jednostka: 1105
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 12,06110
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %