Drukuj
(±)-3-Metylo-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3-Methylpentan-1-ol, (±)-3-Methylpentan-1-ol, 3-Methyl-1-pentanol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W376205-100G-K W376205-1KG-K
SIALW376205-100G-KEA 687 PLN
SIALW376205-100G-K SIALW376205-1KG-K
(±)-3-Metylo-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Metylo-1-pentanol
Formuła: C₆H₁₄O
Temp. Wrzenia: 152…153 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 0,823 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002937
Numer CAS: 589-35-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-644-9
Jednostka: 1987
ADR: 3,III