(±)-3-Metylo-1-pentanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Methylpentan-1-ol, (±)-3-Methylpentan-1-ol, 3-Methyl-1-pentanol
B22356.06
B22356.14
B22356.22
B22356.06EA
350
PLN
B22356.06
B22356.14
B22356.22
(±)-3-Metylo-1-pentanol ≥98%
(±)-3-Metylo-1-pentanol
Purity: 98%
CAS No.: 589-35-5
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4180
Boiling Point: 151-152°
Beilstein Reference: 1718979
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00002937
Formuła:
C₆H₁₄O Temp. Wrzenia: 151…152 °C Temp. topnienia: –70 °C Gęstość: 0,823 Temp. Zapłonu: 58 °C (136 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002937 Numer CAS: 589-35-5 Numer WE (dawny EINECS): 209-644-9 Jednostka: 1987 ADR: 3,III |