Drukuj
(±)-3-Metylo-1-pentanol 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Methylpentan-1-ol, (±)-3-Methylpentan-1-ol, 3-Methyl-1-pentanol
335320050 335320250 335321000
ACRO335320050EA 188 PLN
ACRO335320050 ACRO335320250 ACRO335321000
(±)-3-Metylo-1-pentanol 99+%
(±)-3-Metylo-1-pentanol
Formuła: C₆H₁₄O
MW: 102.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 150…154 °C
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 0.823 g/cm³
Temp. Zapłonu: 58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002937
Numer CAS: 589-35-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-644-9
Jednostka: 1987
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %