Drukuj
(±)-3,7-Dimetylo-3-oktanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Tetrahydrolinalool, 3,7-Dimethyloctan-3-ol, 3,7-Dimethyl-3-octanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
309915-100ML 309915-500ML
SIAL309915-100MLEA 0 PLN
SIAL309915-100ML SIAL309915-500ML
(±)-3,7-Dimetylo-3-oktanol, Sigma-Aldrich®
(±)-3,7-Dimetylo-3-oktanol
Formuła: C₁₀H₂₂O
Temp. Wrzenia: 195,5…197 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,828 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00004482
Numer CAS: 78-69-3
Numer WE (dawny EINECS): 201-133-9