Drukuj
(±)-3,7-Dimetylo-3-oktanol 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Tetrahydrolinalool, 3,7-Dimethyloctan-3-ol, 3,7-Dimethyl-3-octanol
379061000 379065000
ACRO379061000EA 316 PLN
ACRO379061000 ACRO379065000
(±)-3,7-Dimetylo-3-oktanol 97+%
(±)-3,7-Dimetylo-3-oktanol
Formuła: C₁₀H₂₂O
Temp. Wrzenia: 193 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,828 g/cm³
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004482
Numer CAS: 78-69-3
Numer WE (dawny EINECS): 201-133-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %