Drukuj
(±)-3,3-Dimetylo-2-butanol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
43725.09 43725.50
43725.09EA 334 PLN
43725.09 43725.50
(±)-3,3-Dimetylo-2-butanol ≥99%
(±)-3,3-Dimetylo-2-butanol
Purity: 99% CAS No.: 464-07-3 Molecular Formula: (CH3)3CCH(OH)CH3 Formula Weight: 102.18 Flash Point: 28°(84°F) Physical Form: Liquid Density: 0.812 Refractive Index: 1.4150 Melting Point: 5.3° Boiling Point: 119-121° UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00004522
Formuła: C₆H₁₄O
Temp. Wrzenia: 119…121 °C
Gęstość: 0,812
Temp. Zapłonu: 28 °C (84 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004522
Numer CAS: 464-07-3
Numer WE (dawny EINECS): 207-347-9
Jednostka: 1987
ADR: 3,III