(±)-2-Metylo-3-pentanol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L08015.09
L08015.18
L08015.09EA
699
PLN
L08015.09
L08015.18
(±)-2-Metylo-3-pentanol ≥99%
(±)-2-Metylo-3-pentanol
Purity: 99%
CAS No.: 565-67-3
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.4170
Boiling Point: 127-129°
Beilstein Reference: 1718952
UN No.: 2282
MDL No.: MFCD00004567
Formuła:
C₆H₁₄O MW: 102.18 g/mol Temp. Wrzenia: 127…129 °C Temp. topnienia: –53 °C Gęstość: 0.830 Temp. Zapłonu: 46 °C (114 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004567 Numer CAS: 565-67-3 Numer WE (dawny EINECS): 209-286-3 Jednostka: 2282 ADR: 3 III |