Drukuj
(±)-2-Metylo-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
214019-50ML 214019-250ML
SIAL214019-50MLEA 389 PLN
SIAL214019-50ML SIAL214019-250ML
(±)-2-Metylo-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Metylo-1-pentanol
Formuła: C₆H₁₄O
Temp. Wrzenia: 148 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 0 °C
Gęstość: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004745
Numer CAS: 105-30-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-285-1
Jednostka: 1987
ADR: 3,III