Drukuj
(±)-2-Metylo-1-butanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
65990-1L 65990-250ML
SIAL65990-1LEA 339 PLN
SIAL65990-1L SIAL65990-250ML
(±)-2-Metylo-1-butanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Metylo-1-butanol
Formuła: C₅H₁₂O
Temp. Wrzenia: 129 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004743
Numer CAS: 137-32-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-289-9
Jednostka: 1105
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,06109