Drukuj
(±)-2-Metylo-1-butanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
158270010 158270025 158270250 158271000
ACRO158270010EA 337 PLN
ACRO158270010 ACRO158270025 ACRO158270250 ACRO158271000
(±)-2-Metylo-1-butanol 98%
(±)-2-Metylo-1-butanol
Formuła: C₅H₁₂O
MW: 88.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 129
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 0.81 g/cm³
Temp. Zapłonu: 43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004743
Numer CAS: 137-32-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-289-9
Jednostka: 1105
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 12,06109
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -0.5° to +0.5° (20°C, 589 nm) (Neat)
Sulfate (SO4) ≤0.05 %