Drukuj
2-etyloheksan-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2-Ethylhexan-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
04050-1L 04050-2.5L 04050-250ML
SIAL04050-1LEA 268 PLN
SIAL04050-1L SIAL04050-2.5L SIAL04050-250ML
2-etyloheksan-1-ol, Sigma-Aldrich®
2-etyloheksan-1-ol
Formuła: CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH
Temp. Wrzenia: 183 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –76 °C
Gęstość: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004746
Numer CAS: 104-76-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-234-3
REACH: 01-2119487289-20
Klasyfikacja Merck : 13,03842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc81f9275fbd3a7f8fb0e453419eab1652a4fdec&vid=1f7059eb6b27d30ac2c7e6b83f6bc0dff6002fe7&prid=web&clid=SAPDAM