Drukuj
2-etyloheksan-1-ol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Ethylhexan-1-ol
118530010 118530025 118530250
ACRO118530010EA 225 PLN
ACRO118530010 ACRO118530025 ACRO118530250
2-etyloheksan-1-ol 99%
2-etyloheksan-1-ol
Formuła: CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH
Temp. Wrzenia: 184 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –76 °C
Gęstość: 0,833 g/cm³
Temp. Zapłonu: 77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004746
Numer CAS: 104-76-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-234-3
REACH: 01-2119487289-20
Klasyfikacja Merck : 13,03842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc81f9275fbd3a7f8fb0e453419eab1652a4fdec&vid=1f7059eb6b27d30ac2c7e6b83f6bc0dff6002fe7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %