DL-Norwalina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
H-DL-Nva-OH, 2-Aminopentanoic acid, (±)-Norvaline
A15900.22
A15900.36
A15900.14
A15900.22EA
729
PLN
A15900.22
A15900.36
A15900.14
DL-Norwalina ≥98%
DL-Norwalina
Purity: 98%
CAS No.: 760-78-1
Molecular Formula: C5H11NO2
Formula Weight: 117.15
Melting Point:
Formuła:
C₅H₁₁NO₂ MW: 117.15 g/mol Temp. Wrzenia: 223 Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064420 Numer CAS: 760-78-1 Numer WE (dawny EINECS): 212-082-7 Klasyfikacja Merck : 12,06813 |