Drukuj
DL-leucyna 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
172130250 172132500
ACRO172130250EA 211 PLN
ACRO172130250 ACRO172132500
DL-leucyna 99+%
DL-leucyna
Formuła: C₆H₁₃NO₂
Temp. Wrzenia: 226 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 293…296 °C
Gęstość: 1,191 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063087
Numer CAS: 328-39-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-328-2
Klasyfikacja Merck : 13,05470
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 % (On dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm