DL-walina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A16756.0E
A16756.22
A16756.36
A16756.0EEA
5120
PLN
A16756.0E
A16756.22
A16756.36
DL-walina ≥99%
Purity: 99%
CAS No.: 516-06-3
Molecular Formula: C5H11NO2
Formula Weight: 117.15
Melting Point: ca 296° subl.
Beilstein Reference: 506689
Merck Reference: 14,9909
MDL No.: MFCD00004267
Formuła:
C₅H₁₁NO₂ Temp. Wrzenia: 217 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: ∼ 296 °C (subl.) Gęstość: 1,352 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004267 Numer CAS: 516-06-3 Numer WE (dawny EINECS): 208-220-0 Klasyfikacja Merck : 14,9909 |