Drukuj
Kwas (±)-3-metylowalerianowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Methylvaleric Acid, 3-Methylpentanoic acid, (±)-3-Methylpentanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W343706-100G-K W343706-1KG-K W343706-25G-K
SIALW343706-100G-KEA 803 PLN
SIALW343706-100G-K SIALW343706-1KG-K SIALW343706-25G-K
Kwas (±)-3-metylowalerianowy, Sigma-Aldrich®
Kwas (±)-3-metylowalerianowy
Formuła: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 196
Temp. topnienia: –41 °C
Gęstość: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002729
Numer CAS: 105-43-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-297-7
Jednostka: 3265
ADR: 8 III