Kwas (±)-3-metylowalerianowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Methylvaleric Acid, 3-Methylpentanoic acid, (±)-3-Methylpentanoic acid
A18886.06
A18886.14
A18886.22
A18886.06EA
280
PLN
A18886.06
A18886.14
A18886.22
Kwas (±)-3-metylowalerianowy ≥99%
Kwas (±)-3-metylowalerianowy
Purity: 99%
CAS No.: 105-43-1
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4160
Odour: Unpleasant
Melting Point: -42°
Boiling Point: 196-198°
Beilstein Reference: 1720696
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002729
Formuła:
C₆H₁₂O₂ MW: 116.16 g/mol Temp. Wrzenia: 196…198 °C Temp. topnienia: –42 °C Gęstość: 0.930 Temp. Zapłonu: 85 °C (185 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002729 Numer CAS: 105-43-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-297-7 Jednostka: 3265 |