Drukuj
Kwas (±)-2-metylowalerianowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: (±)-2-Methylpentanoic acid, 2-Methylpentanoic Acid, 2-Methylvaleric Acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W275409-100G-K W275409-1KG-K W275409-5KG-K
SIALW275409-100G-KEA 342 PLN
SIALW275409-100G-K SIALW275409-1KG-K SIALW275409-5KG-K
Kwas (±)-2-metylowalerianowy, Sigma-Aldrich®
Kwas (±)-2-metylowalerianowy
Formuła: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 195
Temp. topnienia: –85 °C
Gęstość: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 87
Numer MDL: MFCD00002671
Numer CAS: 97-61-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-594-9
Jednostka: 3265
ADR: 8 III