Kwas (±)-2-metylowalerianowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(±)-2-Methylpentanoic acid, 2-Methylpentanoic Acid, 2-Methylvaleric Acid
A13873.0E
A13873.22
A13873.36
A13873.0EEA
4580
PLN
A13873.0E
A13873.22
A13873.36
Kwas (±)-2-metylowalerianowy ≥98%
Kwas (±)-2-metylowalerianowy
Purity: 98+%
CAS No.: 97-61-0
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.4140
Odour: Unpleasant
Melting Point: -85°
Boiling Point: 196-197°
Beilstein Reference: 1720655
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002671
Formuła:
C₆H₁₂O₂ MW: 116.16 g/mol Temp. Wrzenia: 196…197 °C Temp. topnienia: –85 °C Gęstość: 0.930 Temp. Zapłonu: 91 °C (195 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002671 Numer CAS: 97-61-0 Numer WE (dawny EINECS): 202-594-9 Jednostka: 3265 ADR: 8 III |