Drukuj
Kwas (±)-2-metylomasłowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (±)-2-Methylbutanoic acid, 2-Methylbutyric acid, 2-Methylbutanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
193070-100G 193070-25G
SIAL193070-100GEA 198 PLN
SIAL193070-100G SIAL193070-25G
Kwas (±)-2-metylomasłowy, Sigma-Aldrich®
Kwas (±)-2-metylomasłowy
Formuła: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 177
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 0.938 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 80
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002669
Numer CAS: 116-53-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-145-2
Jednostka: 3265
ADR: 8 III