Kwas (±)-2-metylomasłowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(±)-2-Methylbutanoic acid, 2-Methylbutyric acid, 2-Methylbutanoic acid
A11546.0F
A11546.AC
A11546.AE
A11546.AP
A11546.0FEA
4280
PLN
A11546.0F
A11546.AC
A11546.AE
A11546.AP
Kwas (±)-2-metylomasłowy ≥98%
Kwas (±)-2-metylomasłowy
Purity: 98%
CAS No.: 116-53-0
Molecular Formula: C5H10O2
Formula Weight: 102.14
Flash Point: 73°(163°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.937
Refractive Index: 1.4055
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 1720486
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002669
Formuła:
C₅H₁₀O₂ MW: 102.13 g/mol Temp. Wrzenia: 175…176 °C Temp. topnienia: –70 °C Gęstość: 0.937 Temp. Zapłonu: 73 °C (163 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002669 Numer CAS: 116-53-0 Numer WE (dawny EINECS): 204-145-2 Jednostka: 3265 ADR: 8 III |