Drukuj
3-Merkapto-1,2-propanodiol ≥97% (by titrimetric analysis), BioReagent, Cell Culture Grade cell culture reagent, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
M6145-100ML M6145-250ML M6145-25ML
SIALM6145-100MLEA 1340 PLN
SIALM6145-100ML SIALM6145-250ML SIALM6145-25ML
3-Merkapto-1,2-propanodiol ≥97% (by titrimetric analysis), BioReagent, Cell Culture Grade cell culture reagent, Sigma-Aldrich®
3-Merkapto-1,2-propanodiol
Formuła: C₃H₈O₂S
Temp. Wrzenia: 118 °C/5 mmHg (lit.)
Gęstość: 1,25 g/mL (25 °C) (lit.)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004879
Numer CAS: 96-27-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-495-0
Klasyfikacja Merck : 12,09471