Drukuj
3-Merkapto-1,2-propanodiol ≥97%, BioXtra, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: (±)-3-Merkapto-1,2-propanodiol
M-Clarity™ quality level = MQ200
M2172-100ML M2172-10ML M2172-50ML
SIALM2172-100MLEA 2870 PLN
SIALM2172-100ML SIALM2172-10ML SIALM2172-50ML
3-Merkapto-1,2-propanodiol ≥97%, BioXtra, Sigma-Aldrich®
3-Merkapto-1,2-propanodiol
Formuła: C₃H₈O₂S
MW: 108.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 118 °C/5 mmHg (lit.)
Gęstość: 1.25 g/mL (25 °C) (lit.)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004879
Numer CAS: 96-27-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-495-0
Klasyfikacja Merck : 12,09471