Drukuj
3-Merkapto-1,2-propanodiol ≥97%, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
M1753-100ML M1753-500ML
SIALM1753-100MLEA 1040 PLN
SIALM1753-100ML SIALM1753-500ML
3-Merkapto-1,2-propanodiol ≥97%, Sigma-Aldrich®
3-Merkapto-1,2-propanodiol
Formuła: C₃H₈O₂S
Temp. Wrzenia: 118 °C/5 mmHg (lit.)
Gęstość: 1,25 g/mL (25 °C) (lit.)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004879
Numer CAS: 96-27-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-495-0
Klasyfikacja Merck : 12,09471