Drukuj
3-Merkapto-1,2-propanodiol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: (±)-3-Merkapto-1,2-propanodiol
88640-100ML 88640-500ML
SIAL88640-100MLEA 1290 PLN
SIAL88640-100ML SIAL88640-500ML
3-Merkapto-1,2-propanodiol, Sigma-Aldrich®
3-Merkapto-1,2-propanodiol
Formuła: C₃H₈O₂S
MW: 108.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 118
Gęstość: 1.247 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004879
Numer CAS: 96-27-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-495-0
Klasyfikacja Merck : 12,09471