Drukuj
3-Merkapto-1,2-propanodiol do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41705.0050 8.41705.0250 8.41705.1000 8.41705.3000 8.41705.0010
8.41705.0050EA 382 PLN
8.41705.0050 8.41705.0250 8.41705.1000 8.41705.3000 8.41705.0010
3-Merkapto-1,2-propanodiol do syntezy, Sigma-Aldrich®
3-Merkapto-1,2-propanodiol
Formuła: C₃H₈O₂S
Temp. Wrzenia: 118 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,247 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004879
Numer CAS: 96-27-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-495-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,09471
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Molar Mass 108.15 g/mol
Boiling Point 118 °C (6.7 hPa)
Flash Point 110 °C
Density 1.247 g/cm3 (20 °C)