Drukuj
butan-1,3-diol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Butane-1,3-diol, (±)-1,3-Butylene glycol, (±)-1,3-Dihydroxy butane
M-Clarity™ quality level = MQ200
B84785-100ML B84785-1L B84785-20L B84785-2.5L
SIALB84785-100MLEA 241 PLN
SIALB84785-100ML SIALB84785-1L SIALB84785-20L SIALB84785-2.5L
butan-1,3-diol, Sigma-Aldrich®
butan-1,3-diol
Formuła: C₄H₁₀O₂
MW: 90.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 206…208 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: < –50 °C
Gęstość: 1.004…1.006 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 116
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004554
Numer CAS: 107-88-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-529-7
Klasyfikacja Merck : 13,01566