Drukuj
(±)-1,2-Pentanodiol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (±)-1,2-Dihydroxy pentane, 1,2-Pentanediol
M-Clarity™ quality level = MQ100
260282-250ML 260282-50ML
SIAL260282-250MLEA 2350 PLN
SIAL260282-250ML SIAL260282-50ML
(±)-1,2-Pentanodiol, Sigma-Aldrich®
(±)-1,2-Pentanodiol
Formuła: C₅H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 206 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,9802 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010736
Numer CAS: 5343-92-0
Numer WE (dawny EINECS): 226-285-3