Drukuj
(±)-1,2-Heksanodiol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Hexane-1,2-diol, DL-1,2-Hexanediol, (±)-1,2-Dihydroxy hexane
M-Clarity™ quality level = MQ200
213691-250G 213691-10G 213691-50G
SIAL213691-250GEA 452 PLN
SIAL213691-250G SIAL213691-10G SIAL213691-50G
(±)-1,2-Heksanodiol, Sigma-Aldrich®
(±)-1,2-Heksanodiol
Formuła: C₆H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 223 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 45 °C
Gęstość: 0,9507 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00010737
Numer CAS: 6920-22-5
Numer WE (dawny EINECS): 230-029-6