(±)-1,2-Heksanodiol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Hexane-1,2-diol, DL-1,2-Hexanediol, (±)-1,2-Dihydroxy hexane
L06864.18
L06864.30
L06864.18EA
359
PLN
L06864.18
L06864.30
(±)-1,2-Heksanodiol ≥97%
(±)-1,2-Heksanodiol
Purity: 97%
CAS No.: 6920-22-5
Molecular Formula: C6H14O2
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 122°(251°F)
Refractive Index: 1.4420
Boiling Point: 223-224°
Beilstein Reference: 1719244
MDL No.: MFCD00010737
Formuła:
C₆H₁₄O₂ Temp. Wrzenia: 223…224 °C Temp. topnienia: 45 °C Gęstość: 0,951 Temp. Zapłonu: 122 °C (251 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010737 Numer CAS: 6920-22-5 Numer WE (dawny EINECS): 230-029-6 |