Drukuj
(±)-3-Oktanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 3-Octanol, (±)-Ethyl pentyl carbinol, (±)-3-Hydroxy octane, (±)-Pentyl ethyl carbinol, DL-3-Octanol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W358126-100G-K W358126-1KG-K W358126-4KG-K
SIALW358126-100G-KEA 600 PLN
SIALW358126-100G-K SIALW358126-1KG-K SIALW358126-4KG-K
(±)-3-Oktanol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Oktanol
Formuła: C₈H₁₈O
Temp. Wrzenia: 174 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –45 °C
Gęstość: 0,819 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004590
Numer CAS: 589-98-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-667-4