Drukuj
pentan-2-ol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: (±)-Methyl propyl carbinol, (±)-2-Hydroxy pentane, DL-2-Pentanol, (±)-Propyl methyl carbinol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W331600-1KG-K W331600-4KG-K
SIALW331600-1KG-KEA 465 PLN
SIALW331600-1KG-K SIALW331600-4KG-K
pentan-2-ol, Sigma-Aldrich®
pentan-2-ol
Formuła: C₅H₁₂O
MW: 88.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 118
Temp. topnienia: –50 °C
Gęstość: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 41
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004579
Numer CAS: 6032-29-7
Numer WE (dawny EINECS): 227-907-6
Jednostka: 1105
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 12,07258
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc37771666c375a7768be6819fbc64e80617a202&vid=cc73accd09f3b4e43eedad1fe603cf52c119ff25&prid=web&clid=SAPDAM