(±) oktan-2-ol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
W280100-1KG-K
W280100-8KG-K
SIALW280100-1KG-KEA
334
PLN
SIALW280100-1KG-K
SIALW280100-8KG-K
(±) oktan-2-ol, Sigma-Aldrich®
Formuła:
C₈H₁₈O Temp. Wrzenia: 180 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –39 °C Gęstość: 0,818 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 55 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004591 Numer CAS: 123-96-6 Numer WE (dawny EINECS): 204-667-0 Jednostka: 1987 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 13,06785 |