Drukuj
(±)-2-Nonanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W331503-100G W331503-1KG W331503-SAMPLE
SIALW331503-100GEA 683 PLN
SIALW331503-100G SIALW331503-1KG SIALW331503-SAMPLE
(±)-2-Nonanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Nonanol
Formuła: C₉H₂₀O
Temp. Wrzenia: 193 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –35 °C
Gęstość: 0,831 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004593
Numer CAS: 628-99-9
Numer WE (dawny EINECS): 211-065-1