Bromotrimetylosilan ≥97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide
Stabilizacja:
Stabilised with copper
Stabilized with copper powder or silver wire
Purity: 97%
CAS No.: 2857-97-8
Molecular Formula: C3H9BrSi
Formula Weight: 153.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -3°(26°F)
Refractive Index: 1.4250
Odour: Acrid
Melting Point: -44°
Boiling Point: 78-80°
Beilstein Reference: 1731135
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000048
Formuła:
C₃H₉BrSi Temp. Wrzenia: 78…80 °C Temp. topnienia: –44 °C Gęstość: 1,183 Temp. Zapłonu: –3 °C (26 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000048 Numer CAS: 2857-97-8 Numer WE (dawny EINECS): 220-672-0 Jednostka: 2924 ADR: 3,II |