Drukuj
1,4-Dioksan, extra dry over Molecular Sieve 99,5% stabilised, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
364341000 364340010 364340025 364345000
364341000.EA 223 PLN
364341000. 364340010. 364340025. 364345000.
1,4-Dioksan, extra dry over Molecular Sieve 99,5% stabilised, AcroSeal®
1,4-Dioksan
Formuła: C₄H₈O₂
Temp. Wrzenia: 101 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 12 °C
Gęstość: 1,034 g/cm³
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006571
Numer CAS: 123-91-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-661-8
Jednostka: 1165
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colourless liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0,005 %
GC ≥99,5 %
Stabilizer 2 to 5 ppm BHT
Acidity (CH3COOH) ≤0,002 %
Peroxides ≤0,005 % (as H₂O₂)