Drukuj
1,4-Dioksan 99+% stabilised, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
117110010 117110025 117110250
ACRO117110010EA 585 PLN
ACRO117110010 ACRO117110025 ACRO117110250
1,4-Dioksan 99+% stabilised, extra pure
1,4-Dioksan
Formuła: C₄H₈O₂
Temp. Wrzenia: 101,1 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 12 °C
Gęstość: 1,034 g/cm³
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006571
Numer CAS: 123-91-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-661-8
Jednostka: 1165
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 5 to 30 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.01 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)