3-Metylo-2-cyklopenten-1-on ≥98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Methylcyclopent-2-enone, 3-Methyl-2-cyclopentenone
Stabilizacja:
w 1,4-dihydroksybenzenem 0,10 %
Stabilized with 0.1% hydroquinone
Purity: 98%
CAS No.: 2758-18-1
Molecular Formula: C6H8O
Formula Weight: 96.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4890
Odour: Pleasant
pH: 4.9
Melting Point: 2°
Boiling Point: 72-74°/15mm
Beilstein Reference: 1280476
MDL No.: MFCD00001403
Formuła:
C₆H₈O Temp. Wrzenia: 72…74 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 2 °C Gęstość: 0,980 Temp. Zapłonu: 65 °C (149 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00001403 Numer CAS: 2758-18-1 Numer WE (dawny EINECS): 220-421-5 |