Drukuj
3-Metylo-2-cyklopenten-1-on 98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Methylcyclopent-2-enone, 3-Methyl-2-cyclopentenone
163590100 163590500 163592500
ACRO163590100EA 412 PLN
ACRO163590100 ACRO163590500 ACRO163592500
3-Metylo-2-cyklopenten-1-on 98% stabilised
3-Metylo-2-cyklopenten-1-on
Formuła: C₆H₈O
Temp. Wrzenia: 74 °C (15 mmHg)
Temp. topnienia: 3…5 °C
Gęstość: 0,98 g/cm³
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001403
Numer CAS: 2758-18-1
Numer WE (dawny EINECS): 220-421-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % hydroquinone
UV at 240 nm A: ≤0.26
Wavelength at 1 A.U. ≤215 nm
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0006 meq/g
Peroxides ≤0.0075 %