Drukuj
Cykloheksen stabilised, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
29240-2.5L 29240-1L 29240-500ML
SIAL29240-2.5LEA 739 PLN
SIAL29240-2.5L SIAL29240-1L SIAL29240-500ML
Cykloheksen stabilised, Sigma-Aldrich®
Cykloheksen
Formuła: C₆H₁₀
Temp. Wrzenia: 83 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –104 °C
Gęstość: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001539
Numer CAS: 110-83-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-807-8
Jednostka: 2256
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,02756